Imprimer
(Chlorométhyl)triméthylsilane 98+%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
194760250 194761000
ACRO194760250EA 63.5 EUR
ACRO194760250 ACRO194761000
(Chlorométhyl)triméthylsilane 98+%
(Chlorométhyl)triméthylsilane
Formule: ClH₂CSi(CH₃)₃
Point d'ébullition: 98 °C (1013 hPa)
Densité: 0.879 g/cm³
Point d'éclair: –2 °C
Numéro MDL: MFCD00000878
Numéro CAS: 2344-80-1
EINECS: 219-058-5
ONU: 1993
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4165 to 1.4185 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %