Imprimer
Thiophène-3-carbaldéhyde 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: Thiophene-3-carboxaldehyde, 3-Thiophenecarboxaldehyde
187980050 187980250 187981000
ACRO187980050EA 81.8 EUR
ACRO187980050 ACRO187980250 ACRO187981000
Thiophène-3-carbaldéhyde 98%
Thiophène-3-carbaldéhyde
Formule: C₅H₄OS
MW: 112.15 g/mol
Point d'ébullition: 194…196 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –30 °C
Densité: 1.28 g/cm³
Point d'éclair: 64 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005466
Numéro CAS: 498-62-4
EINECS: 207-865-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear yellow to light brown Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5820 to 1.5860 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %