Imprimer
2-(4-Méthylthiazole-5-yl)éthanol 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
184060250 184061000
ACRO184060250EA 27.2 EUR
ACRO184060250 ACRO184061000
2-(4-Méthylthiazole-5-yl)éthanol 98%
2-(4-Méthylthiazole-5-yl)éthanol
Formule: C₆H₉NOS
Point d'ébullition: 135 °C (7 mmHg)
Densité: 1.19 g/cm³
Point d'éclair: >110 °C
Numéro MDL: MFCD00005339
Numéro CAS: 137-00-8
EINECS: 205-272-6
Merck Index: 12,06208
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5480 to 1.5510 (20°C, 589 nm)
Water ≤1 %
GC ≥97.5 %