Imprimer
N-(Tri(hydroxyméthyl)méthyl)glycine 98% pour biochimie
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
172640250 172641000 172642500 172640010
ACRO172640250EA 32.4 EUR
ACRO172640250 ACRO172641000 ACRO172642500 ACRO172640010
N-(Tri(hydroxyméthyl)méthyl)glycine 98% pour biochimie
N-(Tri(hydroxyméthyl)méthyl)glycine
Formule: (HOCH₂)₃CNHCH₂CO₂H
Point de fusion: 180…184 °C (dec.)
Densité: 1,523 g/cm³ (19.85 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004277
Numéro CAS: 5704-04-1
EINECS: 227-193-6
Merck Index: 13,09724
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1 %
UV at 280 nm A: ≤0.02
pH 4.0 to 6.0 (1 % in water at 20°C)
Titration with HClO4 ≥97.5 % (On dried basis)
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm