Imprimer
2-Bromothiazole 98+%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
170910050 170910250
ACRO170910050EA 64.4 EUR
ACRO170910050 ACRO170910250
2-Bromothiazole 98+%
2-Bromothiazole
Formule: C₃H₂BrNS
MW: 164.03 g/mol
Point d'ébullition: 70…71 °C (20 mmHg)
Densité: 1.82 g/cm³
Point d'éclair: 63 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005316
Numéro CAS: 3034-53-5
EINECS: 221-229-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to orange to light brown Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5910 to 1.5930 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %