Imprimer
4-Benzyloxyphénol 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: Monobenzone4-Hydroxyphenyl benzyl etherHydroquinone monobenzyl ether4-(Benzyloxy)phenol
169780500 169782500 169780010
ACRO169780500EA 46.9 EUR
ACRO169780500 ACRO169782500 ACRO169780010
4-Benzyloxyphénol 98%
4-Benzyloxyphénol
Formule: C₁₃H₁₂O₂
MW: 200.24 g/mol
Point d'ébullition: 328
Point de fusion: 121…122 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002333
Numéro CAS: 103-16-2
EINECS: 203-083-3
Merck Index: 12,06331
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white to beige to brown Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 117 to 122 °C
GC ≥97.5 %