Imprimer
Acide (4-chlorophénoxy)acétique 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
166961000 166965000
ACRO166961000EA 29.7 EUR
ACRO166961000 ACRO166965000
Acide (4-chlorophénoxy)acétique 98%
Acide (4-chlorophénoxy)acétique
Formule: (C₆H₄Cl)OCH₂COOH
Point d'ébullition: 308 °C (1013 hPa)
Point de fusion: >156 °C
Densité: 1,53 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00004305
Numéro CAS: 122-88-3
EINECS: 204-581-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point ≥156 °C
Water ≤1 %
Titration with NaOH ≥97.5 %