Imprimer
α-Bromo-m-toluonitrile 95%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 3-(Bromomethyl)benzonitrile, m-(Bromomethyl)benzonitrile
163510100 163510500
ACRO163510100EA 101 EUR
ACRO163510100 ACRO163510500
α-Bromo-m-toluonitrile 95%
α-Bromo-m-toluonitrile
Formule: C₈H₆BrN
Point d'ébullition: 130 °C (4 mmHg)
Point de fusion: 92…97 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001809
Numéro CAS: 28188-41-2
EINECS: 248-890-1
ONU: 1759
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 92 to 97 °C
GC ≥94 %