Imprimer
α-Bromo-p-toluonitrile 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
162760100 162760500
ACRO162760100EA 79 EUR
ACRO162760100 ACRO162760500
α-Bromo-p-toluonitrile 98%
α-Bromo-p-toluonitrile
Formule: C₈H₆BrN
Point d'ébullition: 135…137 °C (0,6 mmHg)
Point de fusion: 113…117 °C
Numéro MDL: MFCD00001829
Numéro CAS: 17201-43-3
EINECS: 241-246-0
ONU: 1759
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 113 to 118 °C
GC ≥97.5 %
Iron (Fe) ≤0.1 %
Phosphorus (P) ≤0.04 %
Potassium (K) ≤0.4 %
Silicon (Si) ≤0.06 %
Sodium (Na) ≤0.3 %
Sulfur (S) ≤0.07 %