Imprimer
Acide cholique 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
159111000 159110250 159115000
ACRO159111000EA 77.5 EUR
ACRO159111000 ACRO159110250 ACRO159115000
Acide cholique 97%
Acide cholique
Formule: C₂₄H₄₀O₅
Point d'ébullition: 545 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 197…202 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003672
Numéro CAS: 81-25-4
EINECS: 201-337-8
Merck Index: 13,02223
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 197 to 202 °C
Loss on drying ≤1 % (135 °C)
Heavy metals ≤20 ppm
Sulfated ash ≤0.1 %
TLC ≥96.0 %
Specific optical rotation (20 °C, 589 nm) (c=2, ethanol) > +35°
Titration with NaOH ≥96.0 %
UV at 370 nm A: ≤0.004
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0005 %
Chloride (Cl) ≤0.0005 %
Sulfate (SO4) ≤0.0005 %
Cadmium (Cd) ≤0.000005 %
Copper (Cu) ≤0.000002 %
Ammonia (NH3) ≤0.002 %