Imprimer
Bromoacétate d'éthyle 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
158591000 158595000 158590025
ACRO158591000EA 32.9 EUR
ACRO158591000 ACRO158595000 ACRO158590025
Bromoacétate d'éthyle 98%
Bromoacétate d'éthyle
Formule: BrCH₂COOCH₂CH₃
Point d'ébullition: 159 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –38 °C
Densité: 1,506 g/cm³
Point d'éclair: 47 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000191
Numéro CAS: 105-36-2
EINECS: 203-290-9
ONU: 1603
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4500 to 1.4520 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Color scale ≤300 APHA
Iron (Fe) ≤0.002 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.002 %
Insoluble matter ≤0.01 %