Imprimer
Indole-3-carbaldéhyde 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
156640250 156641000 156640050
ACRO156640250EA 110 EUR
ACRO156640250 ACRO156641000 ACRO156640050
Indole-3-carbaldéhyde 97%
Indole-3-carbaldéhyde
Formule: C₉H₇NO
Point de fusion: 193…199 °C
Densité: 1,34 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 240 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005622
Numéro CAS: 487-89-8
EINECS: 207-665-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white to beige to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 193 to 199 °C
HPLC ≥96.0 %
UV at 500 nm A: ≤0.01
pH 5.0 to 9.0