Imprimer
N-Triméthylsilylacetamidate de triméthylsilyle 95%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: BSA, Silyl Derivatisation, Trimethylsilyl N-(trimethylsilyl)acetimidate, Trimethylsilyl N-trimethylsilylacetamidate
156460250 156461000 156460011
ACRO156460250EA 43.9 EUR
ACRO156460250 ACRO156461000 ACRO156460011
N-Triméthylsilylacetamidate de triméthylsilyle 95%
N-Triméthylsilylacetamidate de triméthylsilyle
Formule: C₈H₂₁NOSi₂
Point d'ébullition: 71…73 °C (35 mmHg)
Point de fusion: –8 °C
Densité: 0.82 g/cm³
Point d'éclair: 42 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00008270
Numéro CAS: 10416-59-8
EINECS: 233-892-7
ONU: 2920
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4160 to 1.4190 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %