Imprimer
(3,4-Diméthoxyphényl)acétonitrile 99+%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
155260250 155261000 155265000
ACRO155260250EA 24.1 EUR
ACRO155260250 ACRO155261000 ACRO155265000
(3,4-Diméthoxyphényl)acétonitrile 99+%
(3,4-Diméthoxyphényl)acétonitrile
Formule: C₁₀H₁₁NO₂
Point d'ébullition: 171…178 °C (10 mmHg)
Point de fusion: 62…65 °C
Point d'éclair: 250 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001911
Numéro CAS: 93-17-4
EINECS: 202-225-1
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystals or crystalline needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 62 to 65 °C
Loss on drying ≤0.5 % (vacuum)
Sulfated ash ≤0.1 %
GC ≥99.0 %