Imprimer
2,2'-Butyliminodiéthanol 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
154360010 154362500 154360025
ACRO154360010EA 63.9 EUR
ACRO154360010 ACRO154362500 ACRO154360025
2,2'-Butyliminodiéthanol 98%
2,2'-Butyliminodiéthanol
Formule: H₃CCH₂CH₂CH₂N(CH₂CH₂OH)₂
Point d'ébullition: 264…278 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –70 °C
Densité: 0,968 g/cm³
Point d'éclair: 143 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002856
Numéro CAS: 102-79-4
EINECS: 203-055-0
ONU: 2735
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4610 to 1.4640 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 %
GC ≥97.5 %
Color scale ≤200 APHA