Imprimer
9-Decène-1-ol 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
152640050 152640250 152641000
ACRO152640050EA 37.2 EUR
ACRO152640050 ACRO152640250 ACRO152641000
9-Decène-1-ol 99%
9-Decène-1-ol
Formule: C₁₀H₂₀O
Point d'ébullition: 234…238 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –13 °C
Densité: 0.845 g/cm³
Point d'éclair: 104 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002992
Numéro CAS: 13019-22-2
EINECS: 235-878-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥92 % (main isomer)