Imprimer
Isobutanol ≥99% ACS
Fournisseur: Spectrum Chemical
Danger
Synonyms: iso-Butyl alcohol, Isobutylalcohol, iso-Butanol, 2-Methyl-1-propanol
B1186-100ML B1186-1LT B1186-500MLGL
SPCMB1186-100MLEA 125 EUR
SPCMB1186-100ML SPCMB1186-1LT SPCMB1186-500MLGL
Isobutanol ≥99% ACS
Isobutanol
Formule: (CH₃)₂CHCH₂OH
Point d'ébullition: 107.9 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –108 °C
Densité: 0.803
Point d'éclair: 28 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004740
Numéro CAS: 78-83-1
EINECS: 201-148-0
ONU: 1212
ADR: 3,III
Merck Index: 13,05148
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=de7c83a107c7a71fa54ed2b1bbdfb78617fe3f67&vid=df3ce90fc7ae8dafb7fabe31b244825735325030&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 99% Min.