Imprimer
4,4'-Difluorobenzophénone 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: Bis(4-Fluorophenyl)methanone, Bis(4-fluorophenyl) ketone
151790250 151791000 151790050
ACRO151790250EA 54.2 EUR
ACRO151790250 ACRO151791000 ACRO151790050
4,4'-Difluorobenzophénone 99%
4,4'-Difluorobenzophénone
Formule: C₁₃H₈F₂O
Point d'ébullition: 200 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 106…109 °C
Densité: 1,39 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000353
Numéro CAS: 345-92-6
EINECS: 206-466-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 106 to 109 °C
Loss on drying ≤0.25 %
GC ≥98.5 %