Imprimer
Methacrylamide 98%, très pur
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
149202500 149205000 149200025
ACRO149202500EA 32.4 EUR
ACRO149202500 ACRO149205000 ACRO149200025
Methacrylamide 98%, très pur
Methacrylamide
Formule: C₄H₇NO
MW: 85.11 g/mol
Point d'ébullition: 215 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 108…112 °C
Point d'éclair: 103
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008018
Numéro CAS: 79-39-0
EINECS: 201-202-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 108 to 112 °C
Water ≤1 % (K.F.)
GC ≥97.5 %