Imprimer
Chloroacétate de méthyle 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
148630010 148630025 148630100
ACRO148630010EA 80.4 EUR
ACRO148630010 ACRO148630025 ACRO148630100
Chloroacétate de méthyle 98%
Chloroacétate de méthyle
Formule: C₃H₅ClO₂
Point d'ébullition: 130…132 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –33 °C
Densité: 1,23 g/cm³
Point d'éclair: 47 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000931
Numéro CAS: 96-34-4
EINECS: 202-501-1
ONU: 2295
ADR: 6.1,
Merck Index: 12,06122
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4205 to 1.4225 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %