Imprimer
3,4-Diméthoxybenzylamine 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
140830050 140830250 140831000
ACRO140830050EA 42.7 EUR
ACRO140830050 ACRO140830250 ACRO140831000
3,4-Diméthoxybenzylamine 97%
3,4-Diméthoxybenzylamine
Formule: C₉H₁₃NO₂
Point d'ébullition: 281…284 °C (760 mmHg)
Densité: 1.1 g/cm³
Point d'éclair: >112 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008116
Numéro CAS: 5763-61-1
EINECS: 227-287-7
ONU: 2735
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5530 to 1.5570 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %