Imprimer
Thiophène-2-carbaldéhyde 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 2-Thiophenecarboxaldehyde, Thiophene-2-carboxaldehyde
138830250 138831000 138830010
ACRO138830250EA 32.1 EUR
ACRO138830250 ACRO138831000 ACRO138830010
Thiophène-2-carbaldéhyde 98%
Thiophène-2-carbaldéhyde
Formule: C₅H₄OS
MW: 112.15 g/mol
Point d'ébullition: 198 °C (760 mmHg)
Densité: 1.2 g/cm³
Point d'éclair: 77 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005429
Numéro CAS: 98-03-3
EINECS: 202-629-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear yellow to light brown Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5890 to 1.5920 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %