Imprimer
Pyrrole-2-carbaldéhyde 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 1H-Pyrrole-2-carboxaldehyde, Pyrrole-2-carboxaldehyde, 1H-Pyrrole-2-carbaldehyde, Pyrrole-2-carbaldehyde
132060250 132061000 132060050
ACRO132060250EA 129 EUR
ACRO132060250 ACRO132061000 ACRO132060050
Pyrrole-2-carbaldéhyde 99%
Pyrrole-2-carbaldéhyde
Formule: C₅H₅NO
MW: 95.1 g/mol
Point d'ébullition: 217
Point de fusion: 43…47 °C
Point d'éclair: 106 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005217
Numéro CAS: 1003-29-8
EINECS: 213-705-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to brown Low melting crystalline solid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Melting point 40 to 46 °C
GC ≥98.5 %