Imprimer
Acide phénylpropiolique 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
130850050 130850250
ACRO130850050EA 37.2 EUR
ACRO130850050 ACRO130850250
Acide phénylpropiolique 97%
Acide phénylpropiolique
Formule: C₉H₆O₂
Point d'ébullition: 294 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 136…139 °C
Densité: 1,28 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00004361
Numéro CAS: 637-44-5
EINECS: 211-285-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 136 to 139 °C
Titration with NaOH ≥96.0 %
UV at 270 nm A: ≤0.005
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤2 ppm
Acidity/alkalinity ≤0.0003 meq/g