Imprimer
NucSpot®
Fournisseur: Biotium
41033 41033-T
41033.EA 595 EUR
41033. 41033-T
NucSpot®
NucSpot®
Les colorants nucléaires NucSpot® sont des contre-colorants spécifiques aux noyaux, imperméables à la membrane cellulaire, disponibles dans une variété de couleurs allant du vert au proche infrarouge (near-IR).
  • Contre-coloration spécifique des noyaux pour les cellules fixées
  • Coloration sélective des cellules mortes dans les cultures vivantes
  • Pas de lavage nécessaire
  • Options pour le profilage du cycle cellulaire par cytométrie de flux dans les cellules fixées/perméabilisées
  • Options de couleur pour les canaux FITC, Cy®3, PE, Texas Red®, Cy®5, APC, Cy®5,5 et Cy®7
Les colorants NucSpot® ont une fluorescence minimale jusqu'à ce qu'ils se lient à l'ADN et peuvent être utilisés pour la coloration nucléaire sans lavage. Contrairement à d'autres colorants d'acides nucléiques tels que l'iodure de propidium (PI), TOTO®, TO-PRO® et d'autres colorants similaires qui colorent à la fois le noyau et le cytoplasme, les colorants nucléaires NucSpot® colorent sélectivement le noyau dans les cellules fixées et perméabilisées sans qu'un traitement à la RNase ne soit nécessaire.
Les colorants nucléaires NucSpot® peuvent également être utilisés pour la coloration sélective des cellules mortes dans les cultures cellulaires non fixées, en vue d'une analyse par cytométrie de flux ou par imagerie de fluorescence. Plusieurs de ces colorants peuvent être incubés en continu avec des cellules pour une imagerie sur plusieurs jours. NucSpot® 470 et NucSpot® Far-Red peuvent être utilisés pour l'analyse du contenu ADN du cycle cellulaire par cytométrie en flux dans des cellules fixées et perméabilisées sans nécessiter de traitement à la RNase, contrairement à l'iodure de propidium.