1-Méthyl-2-thiourée 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
127900250
127901000
ACRO127900250EA
39.6
EUR
ACRO127900250
ACRO127901000
1-Méthyl-2-thiourée 97%
1-Méthyl-2-thiourée
Formule:
C₂H₆N₂S Point de fusion: 118…123 °C |
Numéro MDL:
MFCD00004938 Numéro CAS: 598-52-7 EINECS: 209-936-6 ONU: 2811 ADR: 6.1,II |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to light yellow Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 118 to 123 °C |
HPLC | ≥96.0 % |