Imprimer
Méthyle méthacrylate 99% stabilisé
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Methacrylic acid methyl ester
Stabilization: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
127140010 127140025 127140250 127140100
ACRO127140010EA 50.9 EUR
ACRO127140010 ACRO127140025 ACRO127140250 ACRO127140100
Méthyle méthacrylate 99% stabilisé
Méthyle méthacrylate
Formule: CH₂=C(CH₃)COOCH₃
Point d'ébullition: 100 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –48 °C
Densité: 0.93 g/cm³
Point d'éclair: 8 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008587
Numéro CAS: 80-62-6
EINECS: 201-297-1
ONU: 1247
ADR: 3,II
ATTEINDRE: 01-2119452498-28
Merck Index: 14,5941
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4130 to 1.4160 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.05 % (K.F.)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤10 APHA
Stabilizer 10 to 110 ppm MEHQ
Acidity ≤0.005 % (as methacrylic acid)