Imprimer
Chlorure de 4-méthoxybenzènesulfonyle 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 4-Methoxybenzene-1-sulphonyl chloride
125730250 125731000
ACRO125730250EA 49.4 EUR
ACRO125730250 ACRO125731000
Chlorure de 4-méthoxybenzènesulfonyle 99%
Chlorure de 4-méthoxybenzènesulfonyle
Formule: C₇H₇ClO₃S
MW: 206.65 g/mol
Point d'ébullition: 316 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 40…42 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00007446
Numéro CAS: 98-68-0
EINECS: 202-692-1
ONU: 3261
ADR: 8 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to beige Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 36 to 41 °C
GC ≥98.5 %
Uniformity coefficient ≤2.00
Moisture holding capacity 60 to 70 % (H)
Total volume capacity ≥2.60 eq/l (H)