Imprimer
2-Mercapto-1-méthylimidazole 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 2-Mercapto-N-methyl-1H-imidazole, Thiamazole, Methimazole, 1-Methyl-1H-imidazole-2(3H)-thione, 2-Mercapto-N-methylimidazole, 2-Mercapto-1-methyl-1H-imidazole
125500250 125501000 125505000
ACRO125500250EA 78 EUR
ACRO125500250 ACRO125501000 ACRO125505000
2-Mercapto-1-méthylimidazole 98%
2-Mercapto-1-méthylimidazole
Formule: C₄H₆N₂S
Point d'ébullition: 280 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 140…145 °C
Densité: 1,36 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: >100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00179321
Numéro CAS: 60-56-0
EINECS: 200-482-4
ONU: 3335
ADR: 9,III
Merck Index: 13,06000
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to cream to yellow-brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 140 to 145 °C
Loss on drying ≤1 % (105 °C, 2 hrs)
Titration with NaOH ≥97.5 % (On dried substance)