Imprimer
Chloroformiate d'éthyle 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
118255000 118250025
ACRO118255000EA 119 EUR
ACRO118255000 ACRO118250025
Chloroformiate d'éthyle 99%
Chloroformiate d'éthyle
Formule: C₃H₅ClO₂
Point d'ébullition: 94 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –81 °C
Densité: 1,135 g/cm³
Point d'éclair: 10 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000644
Numéro CAS: 541-41-3
EINECS: 208-778-5
ONU: 1182
ADR: 6.1,
Merck Index: 12,03831
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3940 to 1.3960 (20°C, 589 nm)
GC ≤1.0 % (diethyl carbonate)
Color scale ≤50 APHA
Free acid (HCl) ≤0.1 %
Methanol ≤0.05 %
Peroxides ≤1 mg/kg H2O2