Imprimer
1,3-Diméthylurée 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: N,N'-Dimethylurea
116910010 116911000
ACRO116910010EA 63.3 EUR
ACRO116910010 ACRO116911000
1,3-Diméthylurée 98%
1,3-Diméthylurée
Formule: C₃H₈N₂O
MW: 88.11 g/mol
Point d'ébullition: 268
Point de fusion: 101…105 °C
Point d'éclair: 157 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008286
Numéro CAS: 96-31-1
EINECS: 202-498-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 103 to 108 °C
HPLC ≥97.5 %
Carboniz. sub. by hot H2SO4 (tartrates, etc) Passes test
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Oxalate (C2O4) (limit about 0.05%) Passes test
Phosphate (PO4) ≤10 ppm
Iron (Fe) ≤3 ppm
Lead (Pb) ≤2 ppm
Sulfur compounds (as SO4) ≤20 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %