Imprimer
1,4-Diméthylpipérazine 98.5%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: sym-Dimethylpiperazine
116650050 116651000
ACRO116650050EA 28.4 EUR
ACRO116650050 ACRO116651000
1,4-Diméthylpipérazine 98.5%
1,4-Diméthylpipérazine
Formule: C₆H₁₄N₂
Point d'ébullition: 131 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –1 °C
Densité: 0.852 g/cm³
Point d'éclair: 18 °C
Numéro MDL: MFCD00006156
Numéro CAS: 106-58-1
EINECS: 203-412-0
ONU: 2733
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4453 to 1.4473 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.3 %
GC ≥98.0 %
Iron (Fe) ≤2 ppm
Potassium (K) ≤0.0025 %
Sodium (Na) ≤0.005 %
Strontium (Sr) ≤0.1 %
Heavy metals (ICP-OES) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %
Oxidizing substance (as NO3) ≤0.005 %