Imprimer
trans-Cinnamaldéhyde 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
110350010 110350500 110355000 110350050
ACRO110350010EA 67.6 EUR
ACRO110350010 ACRO110350500 ACRO110355000 ACRO110350050
trans-Cinnamaldéhyde 99%
trans-Cinnamaldéhyde
Formule: C₉H₈O
Point d'ébullition: 250…252 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –7,5 °C
Densité: 1,05 g/cm³
Point d'éclair: 71 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00007000
Numéro CAS: 14371-10-9
Merck Index: 12,02319
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6210 to 1.6230 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Stabilizer 2,6-di-tert.-Butyl-p-cresol