Imprimer
2-Amino-4-méthylpyrimidine 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 4-Methylpyrimidin-2-ylamine, 4-Methylpyrimidin-2-amine
104090100 104091000
ACRO104090100EA 25.4 EUR
ACRO104090100 ACRO104091000
2-Amino-4-méthylpyrimidine 97%
2-Amino-4-méthylpyrimidine
Formule: C₅H₇N₃
Point d'ébullition: 283 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 155…160 °C
Densité: 1 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00006101
Numéro CAS: 108-52-1
EINECS: 203-591-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 155 to 160 °C
Titration with HClO4 ≥96.0 %