Imprimer
Hydrogénoadipate de méthyle 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
102820050 102820250 102821000
ACRO102820050EA 17.8 EUR
ACRO102820050 ACRO102820250 ACRO102821000
Hydrogénoadipate de méthyle 97%
Hydrogénoadipate de méthyle
Formule: C₇H₁₂O₄
Point d'ébullition: 162 °C (10 mmHg)
Point de fusion: 8…9 °C
Densité: 1.08 g/cm³
Point d'éclair: >109 °C
Numéro MDL: MFCD00004418
Numéro CAS: 627-91-8
EINECS: 211-019-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4390 to 1.4430 (20°C, 589 nm)
Titration with NaOH ≥96.0 %