Imprimer
Chlorure de 2,5-diméthylbenzènesulfonyle ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2,5-Dimethylbenzene-1-sulphonyl chloride, p-Xylene-2-sulphonyl chloride
D0683-25G D0683-5G
TCIAD0683-25GEA 117 EUR
TCIAD0683-25G TCIAD0683-5G
Chlorure de 2,5-diméthylbenzènesulfonyle ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Chlorure de 2,5-diméthylbenzènesulfonyle
Formule: C₈H₉ClO₂S
MW: 204.68 g/mol
Point d'ébullition: 150°C
Numéro MDL: MFCD00024875
Numéro CAS: 19040-62-1
ONU: 3261
ADR: 8 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d38108005737920b834e38a0125c55d7103dc96f&vid=d38108005737920b834e38a0125c55d7103dc96f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Solubility in Toluene almost transparency