Imprimer
Cytocentrifugeuses, Cellspin®
Fournisseur: Tharmac
THARJC1000-12-L-DEA 6650 EUR
THARJC1000-12-L-D THARJC1000-12-G-D THARJC2000-12-EL-D THARJC1000-4-G-D THARJC1000-12-S-D THARJC2000-12-EG-D THARJC2000-8-G-R THARJC1000-8-G-D 521-2055 THARJC2100-12-L-D THARJC1000-8-L-D THARJC2100-12-G-D THARJC2100-12-EG-D THARJC2100-12-EL-D THARJC1000-12-EG-D 521-2056 THARJC2000-8-L-R THARJC2100-12-EG-R THARJC1000-12-EL-R 521-1988 521-1989 THARJC2000-12-G-D THARJC2000-8-L-D 720-1782 THARJC2100-12-EL-R THARJC2000-8-G-D 720-2930 THARJC1000-8-S-D 521-1994 521-1995 THARJC2000-12-G-R 521-1996 521-1997 521-1990 THARJC2000-12-L-R 521-1991 521-1992 521-1993
Cytocentrifugeuses, Cellspin®
Centrifugeuses Centrifugeuses de paillasse
Cette cytocentrifuge versatile est adaptée aux petits et gros volumes d'échantillons, et conçue pour les préparations cellulaires en couches minces et monocouches dans les applications médicales telles que la cytologie, l'urologie, la microbiologie, l'hématologie, l'immunocytochimie, la virologie et l'oncologie.
  • Moteur haute performance à induction sans maintenance
  • Verrouillage motorisé du couvercle, clavier à membrane pour une saisie rapide avec affichage numérique facile à lire et bouton rotatif pour entrer des valeurs
  • Cellspin® II (réfrigérée): réglage de température en continu de –20 à +40 °C, fonction "Fast Cool" (Refroidissement rapide)
  • Caractéristiques de sécurité: mise hors tension en cas de déséquilibre, reconnaissance automatique du rotor, verrouillage du couvercle pendant la rotation du rotor, protection anti-chute du couvercle, protection anti-surchauffe de la chambre et du moteur pour le modèle Cellspin® II
Vitesse = 2000 min⁻¹ max. lorsqu'utilisé avec les rotors à changement rapide et Easy.
Informations de commande: Fournie avec un kit de démarrage de 200 tests (clips, chambres Cellfunnels réutilisables et cartes filtres). Autres rotors et accessoires disponibles sur demande.