Imprimer
Hématoxyline
Fournisseur: Serva
Synonyms: DcH-48, Hydroxybrazilin, (6aS,11bR)-6,6a,7,11b-Tetrahydroindeno[2,1-c]chromene-3,4,6a,9,10-pentaol, NSC 2785, Natural Black I, Hydroxybrasilin, (+)-Hematoxylin
24420.01 24420.02
SERA24420.01EA 92 EUR
SERA24420.01 SERA24420.02
Hématoxyline
Hématoxyline
Formule: C₁₆H₁₄O₆
MW: 302.28 g/mol
Point de fusion: 291…293 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00078111
Numéro CAS: 517-28-2
EINECS: 208-237-3