Imprimer
cis-4-Hydroxy-D(+)-proline 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: (R)-(+)-cis-4-Hydroxyproline, cis-4-Hydroxy-D-proline, H-D-cis-Hyp-OH, H-cis-D-Hyp-OH, D(+)-cis-4-Hydroxyproline
204910010 204910100
ACRO204910010EA 85.5 EUR
ACRO204910010 ACRO204910100
cis-4-Hydroxy-D(+)-proline 99%
cis-4-Hydroxy-D(+)-proline
Formule: C₅H₉NO₃
Point de fusion: 243 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005252
Numéro CAS: 2584-71-6
EINECS: 219-963-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
TLC ≥98.5 %
Specific optical rotation +56° to +60° (24°C, 589 nm) (c=2, water)