Imprimer
L(-)-Proline
Fournisseur: Roth Carl
Synonyms: (S)-(-)-ProlineH-Pro-OHL-Proline, H-Pro-OH
T205.1 T205.2 T205.3
ROTHT205.1EA 30.9 EUR
ROTHT205.1 ROTHT205.2 ROTHT205.3
L(-)-Proline
L(-)-Proline
Formule: C₅H₉NO₂
Point d'ébullition: 245 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 220…222 °C
Densité: 1.35 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064318
Numéro CAS: 147-85-3
EINECS: 205-702-2
Merck Index: 13,07871