Imprimer
L-Proline, EMPROVE® ESSENTIAL USP, Ph. Eur. suitable for use as excipient, SAFC®
Fournisseur: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Synonyms: (S)-(-)-ProlineH-Pro-OHL-Proline, H-Pro-OH
1.07430.9010 1.07430.1000
1.07430.9010EA 0 EUR
1.07430.9010 1.07430.1000
L-Proline, EMPROVE® ESSENTIAL USP, Ph. Eur. suitable for use as excipient, SAFC®
L(-)-Proline
Formule: C₅H₉NO₂
Point d'ébullition: 245 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 220…222 °C
Densité: 1.35 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064318
Numéro CAS: 147-85-3
EINECS: 205-702-2
Merck Index: 13,07871