Imprimer
D(+)-Proline ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: H-D-Pro-OH, (R)-(+)-Proline, D-Proline
A10682.03 A10682.06 A10682.14
A10682.03EA 55.6 EUR
A10682.03 A10682.06 A10682.14
D(+)-Proline ≥99%
D(+)-Proline
Purity: 99% CAS No.: 344-25-2 Molecular Formula: C5H9NO2 Formula Weight: 115.13 Melting Point: 213-215° dec. Beilstein Reference: 80811
Formule: C₅H₉NO₂
Point de fusion: 213…215 °C (dec.)
Densité: 1.36
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064317
Numéro CAS: 344-25-2
EINECS: 206-452-7