Imprimer
Acide D(-)-2-hydroxy-2-phénylacetique ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: D(-)-Mandelic acid, (R)-(-)-2-Hydroxy-2-phenylacetic acid, (R)-2-Hydroxy-2-phenylacetic acid, D(-)-2-Hydroxy-2-phenylacetic acid
A14767.14 A14767.22
A14767.14EA 88 EUR
A14767.14 A14767.22
Acide D(-)-2-hydroxy-2-phénylacetique ≥98%
Acide D(-)-2-hydroxy-2-phénylacetique
Purity: 98% CAS No.: 611-71-2 Molecular Formula: C8H8O3 Formula Weight: 152.15 Melting Point: 130-134° Beilstein Reference: 2691094
Formule: C₈H₈O₃
MW: 152.15 g/mol
Point d'ébullition: 322
Point de fusion: 130…134 °C
Densité: 1.341 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: >190 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064251
Numéro CAS: 611-71-2
EINECS: 210-276-6