Imprimer
L(+)-Sodium glutamate monohydraté ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
A12919.0B A12919.0I A12919.30
A12919.0BEA 69 EUR
A12919.0B A12919.0I A12919.30
L(+)-Sodium glutamate monohydraté ≥98%
L(+)-Sodium glutamate monohydraté
Purity: 98+% CAS No.: 6106-04-3 Molecular Formula: C5H8NNaO4.H2O Formula Weight: 187.14 (169.12anhy) Melting Point: 228° dec. Beilstein Reference: 4164348
Formule: C₅H₈NNaO₄·H₂O
Point de fusion: 228 °C (déc.)
Point d'éclair: >225 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150138
Numéro CAS: 6106-04-3
EINECS: 205-538-1
Merck Index: 13,06278