Imprimer
5-Cyclopropylpyridine-2-carboxaldehyde 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR33673-250MG OR33673-1G
APOSOR33673-250MGEA 203 EUR
APOSOR33673-250MG APOSOR33673-1G
5-Cyclopropylpyridine-2-carboxaldehyde 95%
5-Cyclopropylpyridine-2-carboxaldehyde
Formule: C₉H₉NO
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD18254230
Numéro CAS: 1256825-21-4