Imprimer
5-Bromo-2-(cyclopropyl)thiophene-3-carboxylic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR315887-250MG OR315887-1G
APOSOR315887-250MGEA 219 EUR
APOSOR315887-250MG APOSOR315887-1G
5-Bromo-2-(cyclopropyl)thiophene-3-carboxylic acid 95%
5-Bromo-2-(cyclopropyl)thiophene-3-carboxylic acid
Formule: C₈H₇BrO₂S
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD32689355
Numéro CAS: 2594436-03-8