Imprimer
1-(Cyclopropyl)-1H-pyrazole-3-carbaldehyde 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Cyclopropyl-1H-pyrazole-3-carbaldehyde
OR315862-250MG OR315862-1G
APOSOR315862-250MGEA 241 EUR
APOSOR315862-250MG APOSOR315862-1G
1-(Cyclopropyl)-1H-pyrazole-3-carbaldehyde 95%
1-(Cyclopropyl)-1H-pyrazole-3-carbaldehyde
Formule: C₇H₈N₂O
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD26520323
Numéro CAS: 1823349-88-7