Imprimer
4-Acetyl-3-bromothiophene 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR315854-250MG OR315854-1G
APOSOR315854-250MGEA 284 EUR
APOSOR315854-250MG APOSOR315854-1G
4-Acetyl-3-bromothiophene 95%
4-Acetyl-3-bromothiophene
Formule: C₆H₅BrOS
MW: 205.07 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD18451709
Numéro CAS: 35717-24-9