Imprimer
2-Bromo-6-(cyclopropyl)aniline 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR315840-250MG OR315840-1G OR315840-5G
APOSOR315840-250MGEA 190 EUR
APOSOR315840-250MG APOSOR315840-1G APOSOR315840-5G
2-Bromo-6-(cyclopropyl)aniline 95%
2-Bromo-6-(cyclopropyl)aniline
Formule: C₉H₁₀BrN
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD32669826
Numéro CAS: 2640734-79-6