Imprimer
2-Bromo-6-(cyclopropyl)nitrobenzene 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR315839-250MG OR315839-1G OR315839-5G
APOSOR315839-250MGEA 174 EUR
APOSOR315839-250MG APOSOR315839-1G APOSOR315839-5G
2-Bromo-6-(cyclopropyl)nitrobenzene 95%
2-Bromo-6-(cyclopropyl)nitrobenzene
Formule: C₉H₈BrNO₂
MW: 242.07 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD32669825
Numéro CAS: 2640734-80-9